安全性情報
ABE457
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
別名:
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗c-Fos抗体, from rabbit, purified by affinity chromatography
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOS(2353)
詳細
c-Fosは、最初期遺伝子(IEG)転写因子ファミリーのメンバーであり(他のメンバーにはJunおよびEgr-1があります)、プロトオンコジーンとしても特定されています。c-Fosおよびその他のIEGの基本的発現は、通常は低レベルですが、ストレスや神経細胞活性化などの外部刺激が原因で一般的に生じる細胞活動の変化に反応して、比較的素早くそしてしばしば劇的に増加します(mRNAの場合は15~30分、タンパク質の場合は30~60分)。そのため、これらのIEGは、特定の活性が引き起こす細胞活性化を示すために使用されています。例えば、さまざまな成長因子、神経刺激薬、および行動状態や生理状態の相関変化によって活性化される神経の特定などがあります。
特異性
この抗体は、c-FosのN末端を認識します。
免疫原
ヒトc-FosのN末端に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色: 希釈倍率1:1,000で使用、ラット脳橋組織およびラット小脳組織でc-Fosを検出できます。
免疫蛍光染色: この抗体は、ラット脳橋組織およびラット小脳組織でc-Fosを検出できます。
抗c-Fos抗体は、プロトオンコジーンc-Fos、細胞性がん遺伝子fosとしても知られるc-Fosを検出するためのウサギポリクローナル抗体であり、WBおよびIHCでバリデーションされています。
品質
PMA(TPA)で処理したHeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロットにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのPMA(TPA)で処理したHeLa細胞ライセートでc-Fosを検出できます。
ターゲットの説明
約60/56 kDa、実測。 このタンパク質は、53~68 kDaの範囲の選択的スプライシングにより産生される複数のアイソフォームを持ちます(Jurado, J., et al. (2007).BMC Molecular Biology.8:83-96.)
アナリシスノート
コントロール
PMA(TPA)で処理したHeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE457:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sophie Scharner et al.
Frontiers in neuroscience, 10, 475-475 (2016-11-09)
Anorexia nervosa (AN) is accompanied by severe somatic and psychosocial complications. However, the underlying pathogenesis is poorly understood, treatment is challenging and often hampered by high relapse. Therefore, more basic research is needed to better understand the disease. Since hyperactivity
R D Alvisi et al.
Life sciences, 148, 241-246 (2016-02-14)
Melanin-concentrating hormone (MCH) is implicated in the control of food intake, body weight regulation and energy homeostasis. Lactation is an important physiological model to study the hypothalamic integration of peripheral sensory signals, such as suckling stimuli and those related to
Wenhui Xiong et al.
Scientific reports, 7(1), 12743-12743 (2017-10-08)
Central sensitization and network hyperexcitability of the nociceptive system is a basic mechanism of neuropathic pain. We hypothesize that development of cortical hyperexcitability underlying neuropathic pain may involve homeostatic plasticity in response to lesion-induced somatosensory deprivation and activity loss, and
Ryoko Koizumi et al.
The Journal of veterinary medical science, 81(8), 1121-1128 (2019-07-05)
Wild animals tend to avoid novel objects that do not elicit clear avoidance behaviors in domesticated animals. We previously found that the basolateral complex of the amygdala (BLA) and dorsal bed nucleus of the stria terminalis (dBNST) were larger in
Tian-Xiao Wang et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 135, 31-39 (2015-05-20)
To evaluate the antinociceptive and hypnotic effects of pregabalin, we established a neuropathic pain-like model in mice using partial sciatic nerve ligation (PSNL), and examined thermal hyperalgesia, mechanical allodynia, electroencephalogram, rota-rod testing, and c-Fos expression in the anterior cingulate cortex.