安全性情報
AB1584
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
別名:
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
Anti-c-Fos Antibody, Chemicon®, from sheep
由来生物
sheep
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOS(2353)
詳細
c-fosは、最初期遺伝子(IEG)転写因子ファミリーのメンバーであり(他のメンバーにはJunおよびEgr-1があります)、プロトオンコジーン(がん原遺伝子)としても特定されています。 c-fosおよびその他のIEGの基本的発現は、通常は低レベルですが、ストレスや神経細胞活性化などの外部刺激が原因で一般的に生じる細胞活動の変化に反応して、比較的素早くそしてしばしば劇的に増加します(mRNAの場合は15~30分、タンパク質の場合は30~60分)。 そのため、これらのIEGは、特定の活性が引き起こす細胞活性化を示すために使用されています。例えば、さまざまな成長因子、神経刺激薬、および行動状態や生理状態の相関変化によって活性化される神経の特定などがあります。
特異性
c-fosを認識します。
免疫原
ヒトFosのアミノ酸4-17に相当する合成c-fosペプチド(Ser.Gly.Phe.Asn.Ala.Asp.Tyr.Glu.Ala.Ser.Ser.Ser.Arg.Cys)、ウシthyroglobulinコンジュゲート。
アプリケーション
c-Fos(別名:G0/G1 Switch Regulatory Protein 7)の検証における抗c-Fos抗体(ヒツジポリクローナル抗体)の使用は、IHC、IHC(P)、WBにおいて検証されています。
免疫組織染色:1:500-1:4000、2-8°Cで1-3日。間接免疫蛍光染色および免疫ペルオキシダーゼにより、新鮮凍結とパラフィン包埋の両方の組織サンプルを染色します。
推奨される固定は、4% PFAと0.5% picric acid(Li et al 1999)。ブロックの場合のみtriton X-100前処理。パラフィン切片には抗原不活化が推奨されます。クエン酸を添加したマイクロ波処理が提案されています。
ウェスタンブロッティング: 10 μg/mL。 約55 kDaの位置にバンドを検出します。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
ターゲットの説明
55 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
硫酸アンモニウム沈殿
精製免疫グロブリン。 凍結乾燥、保存剤無添加。500 μLの滅菌蒸留水で溶解してください(1 mg/mL)。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、-20 ~-70°Cで最長12か月保存できます。溶解後は、未希釈液として-20°Cで最長1年間保存できます。
凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
輸送中に、密封された製品バイアル内に少量の製品が付着することがあります。200 μL以下の容量の製品については、容器のキャップに付いた液体を除去するために、バイアルの硬い表面を軽くたたくか、またはバイアルを卓上遠心分離機に短時間かけることが推奨されます。
アナリシスノート
対照
広範に発現
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1584:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Changes in apoptosis-related protein (p53, Bax, Bcl-2 and Fos) expression with DNA fragmentation in the central nervous system in rats after closed head injury.
J Lu, S Moochhala, C Kaur, E Ling
Neuroscience Letters null
J B Minson et al.
Brain research, 646(1), 44-52 (1994-05-16)
The GABA agonist muscimol, injected into the depressor area of the caudal ventrolateral medulla, increased blood pressure and increased the expression of the immediate early gene c-fos in the rostral ventral medulla (RVM) of the rat. The number of Fos-immunoreactive
Min Jee Kim et al.
Molecular pain, 14, 1744806918814345-1744806918814345 (2018-11-02)
The insular cortex is an important region of brain involved in the processing of pain and emotion. Recent studies indicate that lesions in the insular cortex induce pain asymbolia and reverse neuropathic pain. Endogenous cannabinoids (endocannabinoids), which have been shown
V Kafetzopoulos et al.
Molecular psychiatry, 23(3), 579-586 (2017-04-12)
The hippocampus and prefrontal cortex (PFC) are connected in a reciprocal manner: whereas the hippocampus projects directly to the PFC, a polysynaptic pathway that passes through the nucleus reuniens (RE) of the thalamus relays inputs from the PFC to the
Anna Woodbury et al.
Journal of natural products, 78(11), 2531-2536 (2015-11-06)
This study examined the short- and long-term neuroprotective and analgesic activity of honokiol (a naturally occurring lignan isolated from Magnolia) on developing brains in neonates exposed to inflammatory pain, known to cause neuronal cell death. Postnatal day 4 (P4) neonatal