テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
KMCASQRKQSCQEESLAVQDVNMEEDSFFMESMSFKKKPKTEESIPTHKLSSLKKKCTIYGKICHFRKPPVLQTTICGAMSSIKKPTTEKETLFQELSVLQEKHTTEHEMS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCNB3(85417)
関連するカテゴリー
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000496-25UL:
HPA000496-100UL:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA000496-100UL | 4061837132025 |
HPA000496-25UL | 4061842764419 |