安全性情報
MAB8293
Sigma-Aldrich
抗パルボウイルスB19抗体、VP2カプシドタンパク質のaa 328-344、クローンR92F6
clone R92F6, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
R92F6, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
ヒトパルボウイルスB19を認識します。B19のVP1およびVP2構造タンパク質に共通するエピトープを認識します。B19感染組織では、MAB8293染色は主に核内に局在しますが、細胞質染色も観察されます。
免疫原
エピトープ:VP2カプシドタンパク質のa.a.328-344
ヒト血漿から精製された天然パルボウイルスB19。
アプリケーション
EIA:1:200。
IFA: 1:200~1:400。
ホルマリン固定パラフィン包埋組織切片の免疫組織染色:1:50~1:100。高温クエン酸緩衝抗原賦活化が強く推奨されます。
ウェスタンブロッティング:1:1,000。
最終希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗パルボウイルスB19抗体、VP2カプシドタンパク質のaa 328-344、クローンR92F6は、ELISA、IF、IH(P)およびWBに適したパルボウイルスB19に対する抗体です。
研究カテゴリー
感染症
研究サブカテゴリー
感染症-ウイルス
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを保存剤として含有する20 mMリン酸緩衝液(pH7.6)および0.25 M塩化ナトリウム中の液体。
フォーマット:精製
プロテインA精製品
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
パルボウイルス陽性患者サンプル
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8293:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
HepG2 hepatocellular carcinoma cells are a non-permissive system for B19 virus infection.
Bonvicini, F; Filippone, C; Manaresi, E; Zerbini, M; Musiani, M; Gallinella, G
The Journal of General Virology null
Functional analysis and quantitative determination of the expression profile of human parvovirus B19.
Francesca Bonvicini,Claudia Filippone,Elisabetta Manaresi,Marialuisa Zerbini et al.
Virology null
Parvovirus B19 empty capsids as antigen carriers for presentation of antigenic determinants of dengue 2 virus.
Amexis, G; Young, NS
The Journal of Infectious Diseases null
Recombinant viral-like particles of parvovirus B19 as antigen carriers of anthrax protective antigen.
Yoji Ogasawara, Georgios Amexis, Hiroki Yamaguchi, Sachiko Kajigaya, Stephan H Leppla, Neal S Young
In Vivo null
Neutralization of human parvovirus B19 by plasma and intravenous immunoglobulins.
Jens Modrof,Andreas Berting,Bjorn Tille,Andreas Klotz,Christina Forstner,Sandra Rieger et al.
Transfusion null