Merck
A0855
Sigma-Aldrich
抗オーキシン抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone 1E11-C11, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗IAA抗体, 抗インドール-3-酢酸抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in mouse cell line
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E11-C11, monoclonal
形状
PBS solution
化学種の反応性
plant
テクニック
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 1-2 μg/mL using using IAA conjugated to BSA
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
オーキシンは、生理学的な成長と発生を調節する植物ホルモンです。このホルモンは、伸長、膨圧、分裂、分化などの細胞機能を調節します。インドール酢酸(IAA)はいくつかの植物で主要なオーキシンとして認識されています。IAAはトリプトファン(Trp)からTrp依存性経路を用いて合成されます。マウスモノクローナル抗オーキシン抗体は、インドール酢酸を認識しますが、遊離非メチル化IAAは認識しません。
免疫原
カルボキシル基にオボアルブミンを結合させたインド-ル酢酸(IAA)
アプリケーション
インドール-3-酢酸は、モノクロナール抗インドール-3-酢酸抗体を用いた免疫組織学的手法を使用してトウヒ植物パラフィンP.abiesに包含されたホルマリン固定胚子を開発する過程で認識された化合物です。
マウスモノクローナル抗オーキシン抗体は、免疫蛍光研究に使用されています。本抗体は、ELISA、ドットブロッティング、ウェスタンブロッティング分析にも使用できます。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝化生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A0855-BULK:
A0855-200UL:
A0855-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoyan Qiu et al.
Molecular human reproduction, 8(11), 998-1004 (2002-10-25)
Insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) and prolactin are recognized as crucial signals for the initiation and maintainance of decidualization. The purpose of the study was to investigate the effect of mifepristone on the expression of IGFBP-1, prolactin and progesterone
Inger Hakman et al.
Tree physiology, 29(4), 483-496 (2009-02-11)
Auxin and polar auxin transport have been implicated in controlling embryo patterning and development in angiosperms but less is known from the gymnosperms. The aims of this study were to determine at what stages of conifer embryo development auxin and
Manjul Singh et al.
Scientific reports, 7(1), 16101-16101 (2017-11-25)
Plants possess exuberant plasticity that facilitates its ability to adapt and survive under challenging environmental conditions. The developmental plasticity largely depends upon cellular elongation which is governed by a complex network of environmental and phytohormonal signals. Here, we report role
T Mori et al.
American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989), 26(3), 97-103 (1991-10-01)
Expression of CD4-like molecule on vitelline membrane of murine eggs was demonstrated by indirect immunofluorescence (IIF) test and immunoprecipitation corresponding to the expression of major histocompatibility complex (MHC) class II molecule on murine sperm detected by immunoblotting. This molecule showed
Andrew W Woodward et al.
Annals of botany, 95(5), 707-735 (2005-03-08)
The phytohormone auxin is critical for plant growth and orchestrates many developmental processes. This review considers the complex array of mechanisms plants use to control auxin levels, the movement of auxin through the plant, the emerging view of auxin-signalling mechanisms