安全性情報
G5908
Sigma-Aldrich
(±)-ジェオスミン 溶液
2 mg/mL in methanol, ≥97%
別名:
DL-Geosmin, rel-(4R,4aR,8aS)-Octahydro-4,8a-dimethyl-4a(2H)-naphthalenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O
CAS番号:
分子量:
182.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97% (calc. on dry substance, GC)
≥97%
濃度
2 mg/mL in methanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC21C(CCCC2C)(CCCC1)C
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(±)-ゲオスミン溶液は、水および食品の化学において、におい物質の除去/分解研究に一般的に使用されます。
その他情報
この(−)-エナンチオマ-はビ-トの香りの主成分です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5908-5X1ML:
G5908-VAR:
G5908-BULK:
G5908-1ML:4548173909110
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Buttery, R.G., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24, 419 and 1246-419 and 1246 (1976)
Stable TiO 2-USY zeolite composite coatings for efficient adsorptive and photocatalytic elimination of geosmin from water.
Wee, Lik H et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(5), 2258-2264 (2015)
Removal of 2-MIB and geosmin using UV/persulfate: contributions of hydroxyl and sulfate radicals.
Xie, Pengchao et al.
Water Research, 69(6), 223-233 (2015)
Development of long-life-cycle tablet ceramic adsorbent for geosmin removal from water solution.
Chen, Rongzhi aet al.
Applied Surface Science, 257(6), 2091-2096 (2011)
プロトコル
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt