Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA012657
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2R1 Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
別名:
CLEC13C, PLA2-R, PLA2G1R, PLA2IR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
製品名
抗PLA2R1 ウサギ宿主抗体, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLA2R1(22925)
詳細
ホスホリパーゼA2受容体1(PLA2R1)は、マンノース受容体ファミリーのメンバーである1型膜貫通糖タンパク質です。NH2末端にシステインに富んだドメイン、フィブロネクチン様II型(FNII)ドメイン、8つのC型レクチン様ドメイン(CTLD)の縦列型反復配列、および短い細胞内COOH末端領域で構成されます。PLA2R1は腎臓の足細胞に局在します。この遺伝子はヒト染色体の2q24に位置します。
免疫原
ホスホリパーゼA2受容体1、180 kdaのリコンビナントタンパク質エピトープタグ(PrEST)
配列:
EEKTWHEALRSCQADNSALIDITSLAEVEFLVTLLGDENASETWIGLSSNKIPVSFEWSNDSSVIFTNWHTLEPHIFPNRSQLCVSAEQSEGHWKVKNCEERLFYICKKAGHVLSDAESGCQEGWERHGGFCYKID
アプリケーション
ウサギで産生された抗PLA2R1抗体は、免疫組織染色および間接免疫蛍光法で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホスホリパーゼA2受容体1(PLA2R1)は、原発性膜性腎症(PMN)に関与します。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイイ。
関連事項
対応する抗原APREST72110
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA012657-100UL:
HPA012657-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multifunctional activity of the extracellular domain of the M-type (180 kDa) membrane receptor for secretory phospholipases A2.
Ancian P, et al.
The Biochemical Journal, 34(40), 13146-13151 (1995)
Response to immunosuppressive therapy in PLA 2 R-associated and non-PLA 2 R-associated idiopathic membranous nephropathy: a retrospective, multicenter cohort study
Wang J, et al.
BMC Nephrology, 18(1), 227-227 (2017)
PLA 2 R binds to the annexin A2-S100A10 complex in human podocytes
Fresquet M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 6876-6876 (2017)
David Vindrieux et al.
Cancer research, 73(20), 6334-6345 (2013-09-07)
Little is known about the physiological role of the phospholipase A2 receptor (PLA2R1). PLA2R1 has been described as regulating the replicative senescence, a telomerase-dependent proliferation arrest. The downstream PLA2R1 signaling and its role in cancer are currently unknown. Senescence induction
Maxime Dauvergne et al.
Medicine, 94(30), e1243-e1243 (2015-07-30)
The association between membranous nephropathy (MN) and immunological disorder-related liver disease has not been extensively investigated, and the specific features of this uncommon association, if any, remain to be determined.We retrospectively identified 10 patients with this association. We aimed to
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HPA012657-100UL4061833815021
HPA012657-25UL4061842785513