SAB4200757
Anti-PLA2R1 Antibody
mouse monoclonal, 12-6-5
別名:
Anti-180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, Anti-C-type lectin domain family 13 member C, Anti-M-type receptor, Anti-PLA2-R, Anti-PLA2R, Anti-Secretory phospholipase A2 receptor
About This Item
おすすめの製品
製品名
Anti-PLA2R antibody, Mouse monoclonal, clone 12-6-5, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
12-6-5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~180 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using partial recombinant human PLA2R1 protein (predicted ~150kDa)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLA2R1(22925)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow Cytometry
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB4200757-VAR:
SAB4200757-BULK:
SAB4200757-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック