テクニック
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
VCQSSPCEAEELRYSLHVGPWSTCSMPHSRQVRQARRRGKNKEREKDRSKGVKDPEARELIKKKRNRNRQNRQENKYWDIQIGYQTREVMCINKTGKAADLSFCQQEKLPMTFQSC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... THSD7A(221981)
免疫原
アプリケーション
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®のプロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
特徴および利点
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
- 正常ヒト組織44種と一般的な癌組織20種のIHC組織アレイ。
- ヒト組換えタンパク質断片364個のプロテインアレイ。
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000923-100UL:
HPA000923-25UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)