分子量
~85 kDa (and ~95 kDa human iPLA2 and ~95 kDa mouse and rat iPLA2.)
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using extracts of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, RAW264 cell lysates and rat pancreas extracts (S1 fraction).
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLA2G6(8398)
mouse ... pla2g6(53357)
rat ... pla2g6(360426)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
IXO14033:
SAB4200129-BULK:
SAB4200129-200UL:
SAB4200129-VAR:
SAB4200129-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)