分子量
antigen ~85 kDa
antigen ~95 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, and 1-2 mg/mL using rat kidney extract (S1 fraction).
western blot: 1-2 μg/mL using rat kidney extract (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLA2G6(8398)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200130-200UL:
SAB4200130-BULK:
SAB4200130-25UL:
SAB4200130-VAR:
IXO14034:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)