Merck
SRP5293
Sigma-Aldrich
PIP5K1C, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-gamma, PIP5Kgamma, PIPKIg_v4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
176-264 nmol/min·mg
分子量
~120 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PIP5K1C(23396)
詳細
PIP5K1C or phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 1 gamma phosphorylates phosphatidylinositol-4-phosphate to form phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. PIP5K1C is found at synapses and has been found to play roles in endocytosis and cell migration. PIP5K1C directly associates with β-catenin and increases β-catenin activity downstream of growth factor stimulation. PIP5K1C expression and kinase activity enhance β-catenin phosphorylation on residues that promote nuclear importation and transcriptional activity. PIP5K1C deficiency impairs neutrophil recruitment as a result of defect in adhesion. PIP5K1C regulated the adhesion through facilitating RhoA GTPase and integrin activation by chemoattractants.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5293-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)