Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
N4142
Sigma-Aldrich
抗ニューロフィラメント200 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
NF200抗体 - 抗ニューロフィラメント200ウサギ宿主抗体, Nf200抗体, 抗ニューロフィラメント重鎖抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 200 kDa
交差性
bovine, wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80 using animal cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
詳細
ニューロフィラメント200は、ニューロフィラメント重鎖ポリペプチド(NEFH)としても知られており、ヒト染色体22q12.2に対してマッピングされた遺伝子によりコードされます。コードされたタンパク質は、分子質量200 kDaを有し、神経細胞骨格の重要な構成成分であるIV型中間径フィラメントの群に属します。NEFHは、ニューロフィラメントを架橋するサイドアームプロジェクションの形成に関与するC末端モチーフを含みます。
特異性
幅広い種に対し交差反応性を示します。中枢神経系および末梢神経系のニュ-ロフィラメントと反応し、ニュ-ロフィラメントポリペプチドの位置決定を行います。
免疫原
ウシ脊髄由来のニューロフィラメント200
アプリケーション
ウサギで産生された抗ニューロフィラメント200抗体は、免疫標識のために使用されています。
ウサギで産生された抗ニューロトロフィン200抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫組織染色を用いるニューロフィラメントの検出
  • ヒト星細胞腫細胞株
  • 死後脳切片
  • ヒト精巣挙筋
  • マウスの腰髄切片における免疫蛍光染色によるニューロフィラメントの検出
生物化学的/生理学的作用
ニューロフィラメント200は、細胞構造の構築において極めて重大な役割を果たします。遺伝子の下方制御された発現が、精神分裂病患者で認められています。遺伝子発現の喪失は、前立腺癌の発症と関連します。遺伝子内で突然変異が生ずると、孤発性筋萎縮性側索硬化症(ALS)が引き起こされます。
発達期のニューロフィラメント200のアセンブリは、神経細胞の正常な機能にとって重要です。ニューロフィラメントをコードする遺伝子内で突然変異が生ずると、それはシャルコー・マリー・トゥース病と呼ばれる神経障害と関連します。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
-20°C保管。連続して使用する場合、本製品は2~8°Cで最長1カ月間保管可能です。長期保存する場合、溶液は使用する一定分量に小分けして-20°Cで凍結することができます。凍結と解凍を繰り返すのは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
N4142-VAR:
N4142-25UL:
IXO11231:
N4142-BULK:
N4142-.5ML:
N4142-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peripherin-mediated death of motor neurons rescued by overexpression of neurofilament NF-H proteins.
Beaulieu JM and Julien JP
Journal of Neurochemistry, 85(1), 248-256 (2003)
Expression pattern of NOGO-A protein in the human nervous system.
Buss A, et al.
Acta Neuropathologica, 110(2), 113-119 (2005)
Neuronal intermediate filaments in amyotrophic lateral sclerosis.
Codron P, et al.
Update on Amyotrophic Lateral Sclerosis (2016)
Variants of the heavy neurofilament subunit are associated with the development of amyotrophic lateral sclerosis.
Figlewicz DA, et al.
Human Molecular Genetics, 3, 1757-1761 (1994)
Control of neurulation by the nucleosome assembly protein-1-like 2.
Rogner UC, et al.
Nature Genetics, 25, 431-435 (2000)