安全性情報
L2140
Sigma-Aldrich
レクチン バンデイラエアシンプリシフォリア(Bandeiraea simplicifolia(Griffonia simplicifolia))由来
Isolectin B4 (BSI-B4), biotin conjugate, lyophilized powder
別名:
BS-I, バンデイラエア・シンプリシフォリア凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Bandieraea simplicifolia
品質水準
結合体
biotin conjugate
フォーム
lyophilized powder
有効性
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
組成
Protein, ~95% E1%/280
標識化の程度
3-6 mol biotin per mol protein
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bandeiraea simplicifoliaGriffonia simplicifolia)由来のレクチンにはサブユニットAとBがあり、それぞれαGalNAc基、αGal-end基を認識します。レクチンは、マメ科植物legume shrub(Griffonia simplicifolia)の種子から抽出される炭水化物結合タンパク質です。
アプリケーション
Bandeiraea simplicifoliaGriffonia simplicifolia)由来のレクチンは、免疫組織化学的分析および免疫蛍光染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Bandeiraea simplicifoliaGriffonia simplicifolia)由来のレクチンは、ヒトA型およびB型赤血球を凝集させます。このレクチンは、αGalNAcおよびαGalに特異的です。生体物質中のαGalエピトープを検出する試薬として機能します。Bandeiraea simplicifolia由来のレクチンは、異種反応性抗原(αGal1−3Gal)および癌のマーカーとして使用されます。レクチンは、受精、胚形成、炎症、転移および宿主の寄生体認識において重要な役割を果たします。
BS-Iは、末端のα-D-ガラクトース残基に最も強く、次に末端のN-アセチルα-D-ガラクトース残基に親和性を示します。
その他情報
BS-Iは、A・Bと呼ばれる2種類のサブユニットからなる四量体のレクチンです。BS-Iにはサブユニットの組成が異なる5種類のイソレクチンが存在し、それぞれBSI-B4, BSI-AB3, BSI-A2B2, BSI-A3B, BSI-A4と呼ばれます。BSI-B4はB型血液に特異的で末端α-D-ガラクトシル残基だけに親和性を示しますが、一方、BSI-A4はA型血液に特異的で、末端N-アセチル-α-D-ガラクトサミニル残基に主要な親和性を有しています。
物理的形状
クエン酸バッファ-塩および塩化カルシウム含有
アナリシスノート
凝集活性は、μg/mLの単位で表され、レクチン、カルシウム、マグネシウム、およびマンガンをそれぞれ異なる濃度で含むリン酸緩衝生理食塩水(pH  6.8)を用いた1 mg/mL溶液を段階希釈して決定します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートしたときに、適切な赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度として示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2140-.2MG:
L2140-BULK:
L2140-VAR:
L2140-1MG-PW:
L2140-1MG:
L2140-.2MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sensory processing of deep tissue nociception in the rat spinal cord and thalamic ventrobasal complex
Sikandar S, et al.
Physiological Reports, 5(14), e13323-e13323 (2017)
Isolectins IA and IB of Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia crystal structure of metal-free gs i-b4 and molecular basis for metal binding and monosaccharide specificity
Lescar J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277(8), 6608-6614 (2002)
Quan Yuan et al.
Tissue engineering. Part A, 24(9-10), 719-728 (2017-10-06)
The aim of this study was to analyze the three-dimensional distribution of hypoxia in the arteriovenous (AV) loop model in rats, by examining the distribution of hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF-1α). AV loops were created from the femoral artery and vein
Ludovic Wrobel et al.
Neuroscience letters, 495(1), 49-54 (2011-03-23)
Oxytocin can influence various spinal functions. However, little is known about the spinal neuronal networks responsible for oxytocin effects. The aim of this study was to localize and characterize spinal neurons expressing oxytocin receptors. We used an oxytocin receptor-reporter mouse
The Lectins: Properties, Functions, and Applications in Biology and Medicine (2012)