Merck
L5391
Sigma-Aldrich
レクチン バンデイラエアシンプリシフォリア(Bandeiraea simplicifolia(Griffonia simplicifolia))由来
Isolectin B4 (BSI-B4), peroxidase conjugate, lyophilized powder
別名:
BS-I, バンデイラエア・シンプリシフォリア凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Bandieraea simplicifolia
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
アッセイ
≥90% protein basis (Warburg-Christian)
形状
lyophilized powder
有効性
<200 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
peroxidase activity
40-160 units/mg protein
組成
Protein, ~95% modified Warburg-Christian
テクニック
blood typing: suitable
fractionation: suitable
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
一般的なウェスタンブロットプロトコル:
  • 糖タンパク質サンプルサイズ:500 ng
  • レクチン濃度: 0.1 ug/mL
  1. レーンあたり500 ngの糖タンパク質をサンプルとして添加します
  2. 4~20% Bis-Tris SDSページゲル電気泳動を実施します
  3. ゲルをPVDFメンブレンに転写します
  4. RIPAバッファー(R0278 Sigma)でRTで1時間メンブレンをブロックします
  5. RTで2時間、RIPAバッファーで0.1 ug/mLのHRPレクチンをインキュベートします
  6. 25 mL RIPAバッファーで膜を5 x 5分間洗浄します
  7. 化学発光基質(CPS1-120)を使用して検出します
生物化学的/生理学的作用
BS-Iは、末端のα-D-ガラクトース残基に最も強く、次に末端のN-アセチルα-D-ガラクトース残基に親和性を示します。
その他情報
BS-Iは、A・Bと呼ばれる2種類のサブユニットからなる四量体のレクチンです。BS-Iにはサブユニットの組成が異なる5種類のイソレクチンが存在し、それぞれBSI-B4, BSI-AB3, BSI-A2B2, BSI-A3B, BSI-A4と呼ばれます。BSI-B4はB型血液に特異的で末端α-D-ガラクトシル残基だけに親和性を示しますが、一方、BSI-A4はA型血液に特異的で、末端N-アセチル-α-D-ガラクトサミニル残基に主要な親和性を有しています。
単位の定義
1 unitは、pH 6.0、20°C、20秒間に、1 mgのプルプロガリンをピロガロールから生成する酵素量です。
物理的形状
クエン酸ナトリウムバッファ-塩および塩化カルシウム含有
調製ノート
O'Sullivanらの方法を改変して、VI型ペルオキシダーゼから調製しています。共役後にアフィニティークロマトグラフィーにより再精製しています。
アナリシスノート
凝集活性は、μg/mLの単位で表され、レクチン、カルシウム、マグネシウム、およびマンガンをそれぞれ異なる濃度で含むリン酸緩衝生理食塩水(pH  6.8)を用いた1 mg/mL溶液を段階希釈して決定します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートしたときに、適切な赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度として示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5391-.2MG:
L5391-.2MG-PW:
L5391-.5MG:
L5391-VAR:
L5391-BULK:
L5391-.5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dariusz Orlowski et al.
Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society, 20(5), 417-423 (2017-02-22)
The use of Deep Brain Stimulation (DBS) in treatment of various brain disorders is constantly growing; however, the number of studies of the reaction of the brain tissue toward implanted leads is still limited. Therefore, the aim of our study
Luís Fernándes de Castro et al.
Tissue engineering. Part A, 16(4), 1157-1168 (2009-10-29)
The parathyroid-hormone-related protein (PTHrP) is an important modulator of bone formation and bone remodeling. High and/or prolonged glucocorticoid (GC) treatments inhibit PTHrP expression in osteoblastic cells and bone formation and repair. We assessed the ability of the N- and C-terminal
Qing Wang et al.
Neurobiology of disease, 36(1), 223-231 (2009-07-29)
Pyruvate, a key intermediate in glucose metabolism, was explored as a potential treatment in models of experimental stroke and inflammation. Pyruvate was administered to rodents after the onset of middle cerebral artery occlusion (MCAO). Since the extent of inflammation is
Carla M Webster et al.
Neurobiology of disease, 33(2), 301-312 (2008-12-10)
We previously showed that hypothermia attenuates inflammation in focal cerebral ischemia (FCI) by suppressing activating kinases of nuclear factor-kappa B (NFkappaB). Here we characterize the inflammatory response in global cerebral ischemia (GCI), and the influence of mild hypothermia. Rodents were
Bruno Sevá Pessôa et al.
Journal of the American Heart Association, 4(2) (2015-02-07)
Angiotensin-(1-7) improves cardiac function and remodeling after myocardial infarction (MI). This may involve recruitment of hematopoietic progenitor cells that support angiogenesis. However, angiotensin-(1-7) is rapidly metabolized in plasma and tissue. The authors investigated in mice the effect of a metabolically