Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB1410
Sigma-Aldrich
抗ニューロフィラメントH抗体 クローン2N19 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
200 kDaニューロフィラメントタンパク質, NF-H, ニューロフィラメントトリプレットHタンパク質, ニューロフィラメント重鎖ポリペプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 112.8 kDa
observed mol wt ~200 kDa
交差性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2N19は、ニューロフィラメントHを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域における131アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトニューロフィラメントHのC末端領域における131アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳組織溶解液中のニューロフィラメントHを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、SH-SY5Y細胞のニューロフィラメントHを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト脳組織片のニューロフィラメントHを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ニューロフィラメントH クローン2N19 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1410)は、ニューロフィラメントHを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ニューロフィラメント重鎖ポリペプチド(UniProt:P12036、別名:NF-H、200 kDaニューロフィラメントタンパク質、ニューロフィラメントトリプレットHタンパク質)は、ヒトにおいてNEFH(別名:KIAA0845、NFH)遺伝子(Gene ID:4744)によってコードされています。ニューロフィラメント重鎖ポリペプチド(UniProt:P12036、別名:NF-H、200 kDaニューロフィラメントタンパク質、ニューロフィラメントトリプレットHタンパク質)は、ヒトにおいてNEFH(別名:KIAA0845、NFH)遺伝子(Gene ID:4744)によってコードされています。ニューロフィラメント(直径 約10 nm)は、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントです。ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。ニューロフィラメントは、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。NF-H抗体は、組織片および組織培養における神経細胞およびそれらのプロセスの同定に有用です。NF-H抗体は、多くの神経性疾患(筋萎縮性側索硬化症[ALS]およびアルツハイマー病など)にみられるニューロフィラメント蓄積の同定に有用です。ニューロフィラメントは、一般的にニューロン限局的ですが、傍神経節腫および副腎・副腎外褐色細胞腫で検出されています。カルチノイド腫瘍、皮膚の神経内分泌がんおよび肺燕麦細胞がんもニューロフィラメントを発現することが知られています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8°Cで保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8°Cで、または長期保存のために-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1410-4X25UL:
ZRB1410-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)