SAB4200766
Anti-Nitric Oxide Synthase, Inducible antibody, Mouse monoclonal
clone NOS-IN, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-Hepatocyte NOS (HEP-NOS), Anti-Inducible NOS (iNOS), Anti-NOS type II, Anti-Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NOS-IN, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~130 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat, plant
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using mouse macrophage RAW 264.7 cell line activated with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Nos2(18126)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200766-100UL:
SAB4200766-BULK:
SAB4200766-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)