Merck
N2133
Sigma-Aldrich
ノイラミニダーゼ Clostridium perfringens(ウェルシュ菌)由来
Type X, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
別名:
アシルノイラミニルヒドロラーゼ, シアリダーゼ, レセプター破壊酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type X
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neuraminidase enzymes are glycoside hydrolase enzymes that catalyze hydrolysis of terminal sialic acid residues. The most well-known are the viral nearamidases, which promote influenza virus release.
アプリケーション
Neuraminidase from Clostridium perfringens has been used in a study to assess purification via affinity chromatography. It has also been used in a study to investigate site-directed mutations of amino acids of the neuraminidase gene, nanH.
生物化学的/生理学的作用
ノイラミニダーゼによるシアル酸基の切断は、糖タンパク質構造の抗体による認識を調べる目的で使用されています。N-アセチルノイラミン酸の定量におけるノイラミニダーゼの使用は、他の 2 つの方法よりも良好でした。
ノイラミニダーゼは、様々な糖タンパク質から、末端の N-アセチルノイラミン酸(シアル酸)を切断するのに使用されます。 Clostridium perfringens 由来の本酵素は、Gal、GlcNac、GalNAc、AcNeu、GlcNeu、オリゴ糖、糖脂質、または糖タンパク質に、α-2,3-、α-2,6-、またはα-2,8-結合した末端のシアル酸残基を切断します。切断の相対速度は次の順に低下します:α-2-3 > α-2-6。α-2-8。C. perfringens由来ノイラミニダーゼは、α-2,6結合を好んで切断するA. ureafaciens由来ノイラミニダーゼ(Sigma N3642)と比べて、α-2,3結合のシアル酸残基を非常に効率よく切断します。
細胞表面の糖タンパク質から、シアル酸残基を除去するためにノイラミニダーゼを使用する例が、頻繁に報告されています。通常、ノイラミニダーゼを使用する手順は、PBS 中で 37°C、30 分間であり、その後、PBS で洗浄します。より低濃度のノイラミニダーゼによる組織切片の処理には、より長いインキュベーションが必要です:0.1 M 酢酸バッファー、pH 4.2 ~ 5 で、1 ~ 4 U/mL の場合、37°Cで 2 ~ 20 時間です。
Neuraminidase can block attachment of type 3 reovirus to cell membranes. This effect is related to the ability of neuraminidase to hydrolysis sialic acid residues within cell surface receptors.
単位の定義
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-Methylumbelliferyl)-alpha-D-N-actetylneuraminic acid per min at pH 5.0 at 37 °C.
調製ノート
Type VIII(製品番号 N5631)からアフィニティ-クロマトグラフィ-にて精製されたものです。
アナリシスノート
4MU-NANA 単位に基づくパッケージサイズ
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2133-5UN-PW:
N2133-PH:
N2133-50UN-PW:
N2133-1VL:
N2133-50UN:
N2133-10UN:
N2133PROC:
N2133-1UN-PW:
N2133-VAR:
N2133-10UN-PW:
N2133-5UN:
N2133-1UN:
N2133-BULK:
N2133-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification of neuraminidases from Vibrio Cholerae, Clostridium Perfringens and influenza virus by affinity chromatography.
P Cuatrecasas et al.
Biochemical and biophysical research communications, 44(1), 178-184 (1971-07-02)
J Shemer et al.
Diabetologia, 29(5), 321-329 (1986-05-01)
Specific insulin receptors are present in the liver and brain of the lizard Anolis carolinesis. In this study, the specific binding of 125I-insulin to the receptors showed time, temperature and pH dependency. Specific binding to crude membranes prepared from brain
L V Gubareva et al.
Lancet (London, England), 355(9206), 827-835 (2000-03-11)
Neuraminidase promotes influenza virus release from infected cells and facilitates virus spread within the respiratory tract. Several potent and specific inhibitors of this enzyme have been developed, and two (zanamivir and oseltamivir) have been approved for human use. Unlike amantadine
C H Chien et al.
Enzyme and microbial technology, 19(4), 267-276 (1996-09-01)
The small nanH gene encoding the neuraminidase from Clostridium perfringens ATCC 10543 was cloned in JM109 using pUC19 as a vector. Sequence analysis revealed an ORF encoding 382 amino acids without a signal peptide sequence. Four regions of amino-acid sequence
Marjorie E Kanof
Current protocols in immunology, Chapter 7, 7-7 (2008-04-25)
This unit describes a procedure for separating T cells from other mononuclear cells by exploiting the unique ability of cells to bind to and form rosettes with sheep red blood cells (SRBC). This isolation method also allows recovery of the