Merck
480708
Sigma-Aldrich
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli
別名:
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli, Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
詳細
RTECS - QQ3450000
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
比活性
≥10 units/mL
≥250 units/mg protein
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
do not freeze
その他の活性
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Recombinant, Clostridium perfringens α2-3,6-Neuraminidase expressed in E. coli. Catalyzes the hydrolysis of non-reducing terminal α2,3 and α2,6 unbranched sialic acid residues from complex carbohydrates and glycoproteins. This enzyme does not exhibit activity on α2,8 or branched sialic acids.
アプリケーション
Recommended reaction buffer: 50 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0
警告
Toxicity: Harmful (C)
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1 µmol of methylumbelliferone from 2ʹ-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic Acid (Cat. No. 474495) per min at 37°C, pH 5.0.
物理的形状
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
その他情報
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Ohta, Y., et al. 1989. J. Biochem (Tokyo) 106, 1086.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Yi Yang et al.
International journal of molecular sciences, 21(22) (2020-11-19)
Polysialic acid (polySia/PSA) is a linear homopolymer of sialic acid (Sia) that primarily modifies the neural cell adhesion molecule (NCAM) in mammalian brains. PolySia-NCAM not only displays an anti-adhesive function due to the hydration effect, but also possesses a molecule-retaining