Merck
11585886001
Roche
ノイラミニダーゼ(シアリダーゼ)
from Clostridium perfringens
別名:
シアリダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bacterial (Clostridium perfringens)
品質水準
形状
lyophilized
比活性
100 U/mg
~100 units/mg protein
分子量
60 kDa
包装
pkg of 5 U
メーカー/製品名
Roche
最適pH
5
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
approximately 100 U/mg protein at +37°C and pH 5.0 with N-acetyl-neuraminosyl-D-lactose as the substrate.
特異性
Gal、GlcNAc、GalNAc、AcNeu、GlcNeu、オリゴサッカライド、糖脂質、又は糖タンパク質とα2,3、α2,6、又はα2,8結合した末端シアル酸残基を切断します。切断の相対速度:α2,3 >α2,8=α2,6(三糖及び四糖を用いて測定)。
アプリケーション
ノイラミニダーゼは、オリゴサッカライド、ポリサッカライド、ムコポリサッカライド、糖タンパク質、糖脂質とα2,3、α2,6、又はα2,8結合した末端N-又は0-アシルノイラミン酸の加水分解にお使いください(速度:α2,3:> α2,6=α2,8)。Arthrobacter ureafaciens由来の酵素と違い、Clostridium perfringens由来のノイラミニダーゼはα2,3結合をα2,6結合よりも速く加水分解します。シアル酸のα2,8結合部分はα2,6結合と同じ程度の速さで切断します。
ノイラミニダーゼは以下の用途に使用されます:
  • ウイルス受容体研究
  • リンパ球と腫瘍細胞の相互作用の研究
  • 細胞ハイブリダイゼーション
  • オリゴサッカライドの解析
  • 糖タンパク質の解析
  • 糖脂質の解析
ノイラミニダーゼ(シアリダーゼ)は、ヒト血清中のアイソフォームを検討するためのトランスフェリンの脱シアリル化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ノイラミニダーゼはN-アセチルノイラミン酸と隣接する糖残基とのα-ケトシド結合を切断します。
ノイラミニダーゼは、ウイルス侵入前の宿主細胞のアポトーシスに関与します。
調製ノート
安定化剤:この酵素はウシ血清アルブミン(BSA)で安定化可能です。
保存条件(標準溶液):再蒸留水又はサンプルバッファーで溶解後、2~8℃で数週間安定です。さらに長期間保存する場合には凍結保存が推奨されます。ストック溶液の調製が可能です(:c=5 U/100 μL)。酵素活性は37℃、24時間のインキュベートで約50%低下します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Y A Shtyrya et al.
Acta naturae, 1(2), 26-32 (2009-07-01)
The structure of the influenza virus neuraminidases, the spatial organization of their active site, the mechanism of carbohydrate chains desialylation by neuraminidase, and its role in the influenza virus function at different stages of the viral infectious cycle are considered
Jesús S Aguilar Díaz de León et al.
Journal of Cancer, 12(16), 4993-5004 (2021-07-09)
Elevated concentrations of circulating low density lipoprotein (LDL) that is abnormally oxidized and desialylated is both a precursor to and a hallmark of atherosclerosis. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) treated in vitro with interleukin-2 (IL-2) become lymphokine activated killer (LAK)
Ryan Septa Kurnia et al.
Veterinary world, 15(8), 1896-1905 (2022-11-01)
Clostridium toxins are widely used as medicinal agents. Many active metabolic enzymes, including sialidase (neuraminidase), hyaluronidase, and collagenase, contribute to the mechanism of action of these toxins. Sialidase from Clostridium perfringens recognizes and degrades sialic acid receptors in the host
Role of neuraminidase in influenza virus-induced apoptosis.
Morris S J, et al.
The Journal of General Virology, 80(1), 137-146 (1999)
Jitka Caslavska et al.
Journal of separation science, 40(11), 2488-2497 (2017-04-04)
Capillary electrophoresis analysis of transferrin in human serum is used to assess genetic variants after desialylation with neuraminidase and iron saturation to reduce the complexity of the transferrin pattern and thus facilitate the recognition of transferrin polymorphisms. Asialo-transferrin forms are