Merck
N3001
Sigma-Aldrich
ノイラミニダーゼ Clostridium perfringens(ウェルシュ菌)由来
Type VI, lyophilized powder, 6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA), 2-10 units/mg protein (mucin)
別名:
アシルノイラミニルヒドロラーゼ, シアリダーゼ, レセプター破壊酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Clostridium perfringens str. 13
品質水準
タイプ
Type VI
フォーム
lyophilized powder
比活性
2-10 units/mg protein (mucin)
6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA)
組成
Protein, ≥50% biuret
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neuraminidase enzymes are hydrolase enzymes that promote influenza virus release from infected cells and facilitate virus spread.
アプリケーション
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii) has been used in a study to assess a glycoprotein faction suitable for use as a substrate in preparation assays. It has also been used in a study to investigate the action of an epsilion-toxin on MDCK cells.
生物化学的/生理学的作用
ノイラミニダーゼによるシアル酸基の切断は、糖タンパク質構造の抗体による認識を調べる目的で使用されています。N-アセチルノイラミン酸の定量におけるノイラミニダーゼの使用は、他の 2 つの方法よりも良好でした。
ノイラミニダーゼは、様々な糖タンパク質から、末端の N-アセチルノイラミン酸(シアル酸)を切断するのに使用されます。 Clostridium perfringens 由来の本酵素は、Gal、GlcNac、GalNAc、AcNeu、GlcNeu、オリゴ糖、糖脂質、または糖タンパク質に、α-2,3-、α-2,6-、またはα-2,8-結合した末端のシアル酸残基を切断します。切断の相対速度は次の順に低下します:α-2-3 > α-2-6。α-2-8。C. perfringens由来ノイラミニダーゼは、α-2,6結合を好んで切断するA. ureafaciens由来ノイラミニダーゼ(Sigma N3642)と比べて、α-2,3結合のシアル酸残基を非常に効率よく切断します。
細胞表面の糖タンパク質から、シアル酸残基を除去するためにノイラミニダーゼを使用する例が、頻繁に報告されています。通常、ノイラミニダーゼを使用する手順は、PBS 中で 37°C、30 分間であり、その後、PBS で洗浄します。より低濃度のノイラミニダーゼによる組織切片の処理には、より長いインキュベーションが必要です:0.1 M 酢酸バッファー、pH 4.2 ~ 5 で、1 ~ 4 U/mL の場合、37°Cで 2 ~ 20 時間です。
Neuraminidase from Clostridium perfringens reduces the viability of human leukemic myeloblasts and attenuates their ability to activate lymphocytes.
調製ノート
Type V(N 2876)をクロマトグラフィーにより精製
アナリシスノート
4MU-NANA 単位に基づくパッケージサイズ
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3001-50UN:
N3001-BULK:
N3001-10UN-PW:
N3001-4UN:
N3001-4UN-PW:
N3001-2UN:
N3001-1UN:
N3001-10UN:
N3001-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Ogier et al.
Biomedicine / [publiee pour l'A.A.I.C.I.G.], 31(9-10), 250-252 (1979-12-01)
The effect of increasing concentrations of Cl. Perfringens neuraminidase and of pH on the dye exclusion ability and lymphocyte stimulating capacity of leukemic myeloblasts was studied. The higher the neuraminidase concentration, or the lower the pH was, the more myeloblasts
Ana León-Rodríguez et al.
Scientific reports, 12(1), 11581-11581 (2022-07-09)
Short-term behavioral alterations are associated with infection and aid the recovery from sickness. However, concerns have raised that sustained behavioral disturbances after acute neuroinflammation could relate to neurological diseases in the long run. We aimed to explore medium- and long-term
L Petit et al.
Journal of bacteriology, 179(20), 6480-6487 (1997-10-23)
Epsilon-toxin is produced by Clostridium perfringens types B and D and is responsible for a rapidly fatal enterotoxemia in animals, which is characterized by edema in several organs due to an increase in blood vessel permeability. The Madin-Darby canine kidney
A G Fraser et al.
Journal of medical microbiology, 8(2), 235-249 (1975-05-01)
A glycoprotein fraction (fraction VII) suitable for use as a substrate in assays of microbial neuraminidase was prepared from pooled human plasma. It is pasteurised during preparation to eliminate the risk of transmission of serum hepatitis. This results in polymerisation
Gangliosides: structure, isolation, and analysis.
R W Ledeen et al.
Methods in enzymology, 83, 139-191 (1982-01-01)