Merck
11080725001
Roche
ノイラミニダーゼ(シアリダーゼ)
from Vibrio cholerae
別名:
サリダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Vibrio cholerae
品質水準
フォーム
solution
分子量
~95 kDa
包装
pkg of 1 U
メーカー/製品名
Roche
最適pH
5.5-6.2
適合性
suitable for ELISA applications
アプリケーション
life science and biopharma
sample preparation
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
N-アセチル-ノイラミノシル-D-ラクトースを基質として、37 °C、pH 5.5 で約 40 U/mg の酵素タンパク質。
ノイラミニダーゼは、オリゴ糖、多糖、ムコ多糖、糖タンパク質、糖脂質に結合(率:α2,3-、α2,6-、α2,8)されたα2,3-、α2,6-またはα2,8である末端のN-またはO-アシルノイラミニン酸を加水分解するアシルノイラミニル・ヒドロラーゼです。糖脂質の加水分解に界面活性剤が存在する必要があることは注目に値します。この酵素は広範な基質特異性をもつため、多種多様な生体材料(例えば、細胞診、細胞表面、ウイルスなど)の複合糖質からシアル酸を完全に除去するのに非常に適しています。
特異性
ガラクトース、Hex、NAc、またはオリゴサッカライド/複合糖質もしくはコロミン酸のN-またはO-アシル化ノイラミニル残基に結合された、α2,3-、α2,6-、またはα2,8である末端のN-またはO-アシルノイラミン酸を加水分解します。相対的な分解率は、三および四糖類での結合で測定されたα2,3 >α2,6 >α2,8です。
アプリケーション
ノイラミニダーゼは、
  • 脱グリコシル化研究のためにCHO (チャイニーズ・ハムスター卵巣)
  • 細胞内のcis作用シアル酸を取り除くのに使用されています。
単位の定義
1単位は、
10 mM N-アセチル-ノイラミノシル-D-ラクトース、50 mM酢酸ナトリウム、4 mM塩化カルシウム、ウシ血清アルブミン、100 μg/ml、pH 5.5というインキュベーション条件下で1 μモルのN-アセチル-ノイラミノシル-D-ラクトースを+37°Cで1分以内に加水分解する酵素活性です。活性は、放出されたD-ラクトースをβ-ガラクトシダーゼ/ガラクトース・デキヒドロゲナーゼ法で測定して判定します。同じ条件下で、1 Uのノイラミニダーゼによって毎分1 μモルのN-アセチルノイラミン酸がヒト酸性α1-糖タンパク質(10 mg/mlのインキュベーション混合物)から分離されます。放出されたN-アセチル-ノイラミン酸は、チオバルビツール酸法などを用いて測定可能です。
物理的形状
50 mM酢酸ナトリウム、154 mM塩化ナトリウム、9 mM塩化カルシウム、0.1%マイクロ-O-プロテクト(w/v)、ヒト血清アルブミン、25 mg/l、pH 5.5中の溶液。調製物は10 mMのEDTAを含有します。
注:この調製物に用いる血清は、現行の品質管理手順に従ってHBs抗原に対して、およびHIV-1、HIV-2、HCV抗体の存在に対して試験し、陰性であることが分かりました。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
本製品を販売しても、F.ホフマン-ラロシュAG会社グループの会社の特許を含む第三者の特許、特に本製品を用いて得た改変抗体の使用に対する特許のいかなる権利も放棄または付与しません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter L Delputte et al.
Journal of virology, 81(17), 9546-9550 (2007-06-15)
The sialic acid-binding lectin sialoadhesin (Sn) is a macrophage-restricted receptor for porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). To investigate the importance of pSn sialic acid-binding activity for PRRSV infection, an R(116)-to-E mutation was introduced in the predicted sialic acid-binding
C K Liu et al.
Journal of virology, 72(6), 4643-4649 (1998-05-30)
The human JC polyomavirus (JCV) is the etiologic agent of the fatal central nervous system (CNS) demyelinating disease progressive multifocal leukoencephalopathy (PML). PML typically occurs in immunosuppressed patients and is the direct result of JCV infection of oligodendrocytes. The initial
Vanessa Schmidt et al.
The Journal of biological chemistry, 282(45), 32956-32964 (2007-09-15)
SorLA has been recognized as a novel sorting receptor that regulates trafficking and processing of the amyloid precursor protein (APP) and that represents a significant risk factor for sporadic Alzheimer disease. Here, we investigated the cellular mechanisms that control intracellular
Anshuman Das et al.
Nature microbiology, 5(9), 1069-1078 (2020-05-27)
The Picornaviridae are a diverse family of positive-strand RNA viruses that includes numerous human and veterinary pathogens1. Among these, hepatitis A virus (HAV), a common cause of acute hepatitis in humans, is unique in that it is hepatotropic and is