安全性情報
SIALICQ
Sigma-Aldrich
シアル酸定量キット
Sufficient for 25 reactions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.32
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Sialic Acid Quantitation Kit は、N-アセチルノイラミン酸(NANA, シアル酸)の総量を迅速かつ正確に測定します。NANAは、ノイラミニダ-ゼにより複合糖質から放出されます。本キットでは、α(2→3,6,8,9)ノイラミニダ-ゼを使用して、すべてのNANA結合(α(2→8), α(2→9), 分枝NANAなど)を切断します。これにより、総シアル酸含量が最も正確に測定されます。
アプリケーション
遊離型や糖タンパク質の、細胞表面糖タンパク質・ポリシアル酸・莢膜多糖(ポリシアル酸のみからなる)に含まれるN-アセチルノイラミン酸の定量に必要なすべての試薬が含まれています。
数量
25回の反応を行うのに十分な試薬とコントロ-ルサンプルが含まれます。1反応で1~200 nmolのNANAを測定できます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • N-Acetylneuraminic acid aldolase 25 μL
  • N-Acetylneuraminic acid 200 μL
  • α(2→3,6,8,9)-Neuraminidase 25 μL
  • Fetuin, bovine .5 mg
  • Lactic dehydrogenase 25 μL
  • β-NADH disodium salt 3 vial(s)
  • Tris-HCl, pH 7.5 1 mL
  • Sialidase buffer 500 μL
すべて表示 (8)
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Corina Daniela Ene et al.
Metabolites, 11(1) (2020-12-31)
Posttranslational modifications are dynamic enzymatic-mediated processes, regulated in time and space, associated with cancer development. We aimed to evaluate the significance of posttranslational modifications in the pathogenesis of clear cell renal cell carcinoma. The authors developed a prospective, observational study
Analysis of glycoprotein-associated oligosaccharides.
R A Dwek et al.
Annual review of biochemistry, 62, 65-100 (1993-01-01)
Pragasam Viswanathan et al.
Urological research, 39(4), 269-282 (2011-01-14)
Tamm-Horsfall protein (THP) is thought to protect against calcium oxalate monohydrate (COM) stone formation by inhibiting COM aggregation. Several studies reported that stone formers produce THP with reduced levels of glycosylation, particularly sialic acid levels, which leads to reduced negative
A P Corfield et al.
Biochimica et biophysica acta, 744(2), 121-126 (1983-04-28)
The anomeric specificity of six sialidases (Vibrio cholerae, Arthrobacter ureafaciens, Clostridium perfringens, Newcastle disease virus, fowl plague virus and influenza A2 virus sialidases) was assessed with sialylated antifreeze glycoprotein, ovine submandibular gland glycoprotein and alpha 1-acid glycoprotein, resialylated specifically in
資料
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.
NMR Analysis of Glycans