製品名
レトロゾール, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >50 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI Key
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP19A1(1588)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
レトロゾールは以下に使用されています。
- オルガノイドの抑制能力を測定するためのオルガノイド成長アッセイ(48)
- ステロイド受容体コアクチベーター-1(SRC-1)を介した海馬PSD-95の内因性エストロゲン調節の調査(49)
- 腫瘍誘発痛覚過敏に対する効果の測定(50)
- ラットでのホルモン操作(51)
- リポカリン-2(Lcn2)に対する効果の研究(52)
- 機械的痛覚過敏およびアロマターゼ発現に対する効果の測定(53)
生物化学的/生理学的作用
レトロゾールは、第3世代の非ステロイド系のアロマターゼインヒビターです。アロマターゼ酵素系の競合的インヒビターであるため、アンドロゲンからエストロゲンへの変換を阻害します。レトロゾールは、この酵素のシトクロムP450サブユニットのヘムに競合的に結合することによってアロマターゼ酵素を阻害し、すべての組織においてエストロゲンの生合成を低下させます。
レトロゾールは、非ステロイド系のアロマターゼインヒビターです。
レトロゾールは補助剤として作用し、乳がんの治療に使用されます。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(ステロイド)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
L6545-BULK:
L6545-50MG:4548173305301
L6545-10MG:4548173305295
L6545-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bianca Posocco et al.
PloS one, 15(2), e0228822-e0228822 (2020-02-08)
A novel LC-MS/MS method was developed for the quantification of the new cyclin dependent kinase inhibitors (CDKIs) palbociclib and ribociclib and the aromatase inhibitor letrozole used in combinatory regimen. The proposed method is appropriate to be applied in clinical practice
Drugs for Pregnant and Lactating Women E-Book (2009)
G Allevi et al.
British journal of cancer, 108(8), 1587-1592 (2013-04-13)
The objective of this study was to determine the optimal scheduling of 2.5 mg daily letrozole in neoadjuvant breast cancer patients to obtain pathological complete response (pathCR) and assess Ki-67 expression as an early predictor of response. This single institution
Pamela J Goodwin et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(21), 2231-2239 (2014-06-18)
Obesity is associated with poor outcomes in women with operable breast cancer. Lifestyle interventions (LIs) that help women reduce their weight may improve outcomes. We conducted a multicenter randomized trial comparing mail-based delivery of general health information alone or combined
Natalia Lagunas et al.
Frontiers in neuroanatomy, 16, 902218-902218 (2022-07-12)
Sex steroid hormones, such as androgens and estrogens, are known to exert organizational action at perinatal periods and activational effects during adulthood on the brain and peripheral tissues. These organizational effects are essential for the establishment of biological axes responsible