Merck
1356971
USP
レトロゾール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4,4'-(1H-1,2,4-トリアゾル-1-イルメチレン)ビスベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11N5
CAS番号:
分子量:
285.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
letrozole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI Key
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP19A1(1588)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Letrozole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Letrozole Tablets
生物化学的/生理学的作用
レトロゾールは、第3世代の非ステロイド系のアロマターゼインヒビターです。アロマターゼ酵素系の競合的インヒビターであるため、アンドロゲンからエストロゲンへの変換を阻害します。レトロゾールは、この酵素のシトクロムP450サブユニットのヘムに競合的に結合することによってアロマターゼ酵素を阻害し、すべての組織においてエストロゲンの生合成を低下させます。
レトロゾールは、非ステロイド系のアロマターゼインヒビターです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1356971-200MG:4548173377537
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)