Merck
PHR1634
Supelco
エキセメスタン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
エキセメスタン, 6-メチレンアンドロスタ-1,4-ジエン-3,17-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O2
CAS番号:
分子量:
296.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1269050
APIファミリー
exemestane
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
InChI Key
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
遺伝子情報
human ... CYP19A1(1588)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Exemestane is a steroidal anticancer drug, that belongs to the class of antiestrogens known as aromatase inhibitors. It is commonly used for the treatment of breast cancer.
アプリケーション
Exemestane may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in bulk drug and pharmaceutical formulations by chromatography.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
エキセメスタンは、ステロイド系の抗エストロゲン物質であり、アロマターゼインヒビターです。
エキセメスタンは、ステロイド系の抗エストロゲン物質であり、不可逆性のアロマターゼインヒビターです。エキセメスタンは、アロマターゼの偽基質として作用します。また、アンドロゲンからエストロゲンへの変換を阻止することから、エストロゲン依存性乳癌の治療に使用されています。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3262 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1634-1G-PW:
PHR1634-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Exemestane: a review of its clinical efficacy and safety
Lonning PE
The Breast Journal, 10(3), 198-208 (2001)
Analytical method validation for HPLC assay of oral anticancer drug exemestane
Yavuz B
FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 32(1), 15-15 (2007)
A novel validated stability-indicating RP-HPLC method for the determination of Exemestane (steroidal aromatase inhibitor)
Mukthinuthalapati MA and Bukkapatnam V
Journal of Bioequivalence & Bioavailability, 7(6), 288-288 (2015)