アッセイ
≥98%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@](OC(C)=O)(C(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]3([H])[C@@]2([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]34C
InChI
1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C3412-BULK:
C3412-250MG:
C3412-100MG:
C3412-VAR:
C3412-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Carcinogenesis and Epigenetics