E6657
エプレレノン
≥98% (HPLC)
別名:
9,11α-エポキシ-17-ヒドロキシ-3-オキソ-17α-プレグナ-4-エン-7α,21-ジカルボン酸, γ-ラクトン, メチルエステル, Cgp 30083, HSDB 7522, SC-66110, インスプラ, エプレレノン[USAN], エポキシメキスレノン, プレグナ-4-エン-7,21-ジカルボン酸, 9,11-エポキシ-17-ヒドロキシ-3-オキソ-, γ-ラクトン, メチル エステル, (7α,11α,17α)-
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@]32[C@H]1C[C@@]4([C@@]6(OC(=O)CC6)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@@]52C)C(=O)OC)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C2(4306)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E6657-10MG:
E6657-BULK:
E6657-50MG:
E6657-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック