PHR3815
エプレレノン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
9,11α-エポキシ-17-ヒドロキシ-3-オキソ-17α-プレグナ-4-エン-7α,21-ジカルボン酸, γ-ラクトン, メチルエステル, Cgp 30083, HSDB 7522, SC-66110, インスプラ, エプレレノン[USAN], エポキシメキスレノン, プレグナ-4-エン-7,21-ジカルボン酸, 9,11-エポキシ-17-ヒドロキシ-3-オキソ-, γ-ラクトン, メチル エステル, (7α,11α,17α)-
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001704
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3815-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)