Merck
PHR1127
Supelco
アモキシシリン 三水和物
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O5S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
419.45
Beilstein:
7507120
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 19
traceable to Ph. Eur. A0800000
traceable to USP 1031503
APIファミリー
amoxicillin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
MQXQVCLAUDMCEF-CWLIKTDRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキング標準物質の調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アモキシシリン三水和物は、経口半合成ペニシリンで、グラム陽性菌および限定的な範囲のグラム陰性菌に対して抗菌活性を示します。その作用機序には、細菌細胞壁合成の阻害が関係します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらの物質は、製薬会社での出庫試験、製薬会社による定性的および定量的分析法の開発、食品および飲料品質管理試験、およびその他の校正要件を含む分析用途への使用に適しています。
アモキシシリン三水和物は、液体クロマトフィー法および分光光度法により製剤中の分析物を定量する際に、医薬品標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)は、ISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造・認証されました。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の見本をご覧になるには、下のスロットにLRAB3723と入力してください。これは単に証明書サンプルであり、お客様が受け取るロットのものではない可能性があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1127-1G:
PHR1127-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Validated stability-indicating LC method for estimation of amoxicillin trihydrate in pharmaceutical dosage forms and time-dependent release formulations
Beg S, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology, 4(2) (2011)
Spectrophotometric determination of amoxicillin in pharmaceutical formulations
Unal K, et al.
Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 5(1), 1-16 (2008)
Qian Zhao et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 67(7), 1605-1611 (2013-04-05)
This paper investigated the effects of selected common chemical species in natural waters (HCO3(-), NO3(-) and humic acids (HA)) on the photodegradation of amoxicillin (AMO) under simulated irradiation using a 300 W xenon lamp. Quenching experiments were carried out to
Fanny B Morel et al.
Neonatology, 103(3), 182-189 (2013-02-26)
It is suggested that antibiotherapy in infancy might program adult body composition and thus could be a determinant of obesity risk. Although not convincingly substantiated by existing literature, this assumption is plausible since antibiotics affect intestinal microbiota, whose composition in
Yu-Hsin Lin et al.
Biomaterials, 34(18), 4466-4479 (2013-03-19)
Helicobacter pylori is a significant human pathogen that recognizes specific carbohydrate receptors, such as the fucose receptor, and produces the vacuolating cytotoxin, which induces inflammatory responses and modulates the cell-cell junction integrity of the gastric epithelium. The clinical applicability of