形状
powder or crystals
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H17N3O5S/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)/t10-,11-,15-/m1/s1
InChI Key
BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7020-VAR:
C7020-1G:
C7020-5G:
C7020-BULK:
試験成績書(COA)