APIファミリー
exemestane
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
InChI Key
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
遺伝子情報
human ... CYP19A1(1588)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001756:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)