Merck
PHR1396
Supelco
メトトレキサート
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
メトトレキサート, (+)-アメトプテリン, 4-アミノ-10-メチル葉酸, 4-アミノ-N10-メチルプテロイル-L-グルタミン酸, MTX, アンチフォラン, メチルアミノプテリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N8O5
CAS番号:
分子量:
454.44
Beilstein:
70669
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. M1000000
traceable to USP 1414003
APIファミリー
methotrexate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI Key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
遺伝子情報
human ... DHFR(1719)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
メトトレキサートは、ジヒドロ葉酸レダクターゼ(DHFR)酵素を可逆的に阻害する葉酸のアンタゴニストであり、DNA合成と細胞複製の障害を引き起こします。メトトレキサートは、関節リウマチの治療に使用され、小児急性リンパ性白血病(ALL)の維持療法にも使用されています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
メトトレキサートは、さまざまな手法により血漿サンプルおよび医薬製剤中の分析対象物を測定するための医薬品二次標準物質として使用される場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)はISO 17034ISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB9958と入力してください。これは単に証明書の例ですので、お客様の受け取るロットではない場合があります。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1396-1G:
PHR1396-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methotrexate determination in pharmaceuticals by enantioselective HPLC
El-Hady DA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(5), 919-925 (2005)
Determination of methotrexate in plasma by on-column concentration and ion-exchange chromatography
Lankelma J and Poppe H
Journal of Chromatography A, 149(5), 587-598 (1978)
Methotrexate mechanism in treatment of rheumatoid arthritis
Friedman B and Cronstein B
Joint, Bone, Spine : Revue du Rhumatisme, 86(3), 301-307 (2018)
Methotrexate bioavailability after oral and intramuscular administration in children
Teresi ME, et al.
The Journal of Pediatrics, 110(5), 788-792 (1987)
Fetal methotrexate syndrome: A systematic review of case reports
Verberne EA, et al.
Reproductive Toxicology, 87, 125-139 (2019)