Merck
1414003
USP
メトトレキサート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(+)-アメトプテリン, 4-アミノ-10-メチル葉酸, 4-アミノ-N10-メチルプテロイル-L-グルタミン酸, MTX, アンチフォラン, メチルアミノプテリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N8O5
CAS番号:
分子量:
454.44
Beilstein:
70669
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methotrexate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI Key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
遺伝子情報
human ... DHFR(1719)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
メトトレキサート USP 参照標準は、USP 公定書で指定されている特定の品質テストおよびアッセイで使用することを目的としています。また、次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • メトトレキサート注射剤
  • メトトレキサート錠剤
  • 注射用メトトレキサート
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患も診断、治療、または治癒のために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1414003-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)