Merck
1414025
USP
アミノプテリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-2-{4-[(2,4-ジアミノプテリジン6-イル)メチルアミノ]ベンズアミド}ペンタン二酸, 4-アミノ-PGA, 4-アミノプテロイル-L-グルタミン酸, 4-アミノ葉酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N8O5
CAS番号:
分子量:
440.41
Beilstein:
69045
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methotrexate
メーカー/製品名
USP
&ε; (減衰係数)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI Key
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methotrexate Related Compound B USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Additionally used to prepare standard, standard stock, system suitability, and system suitability stock solutions for impurity analysis in the given below monographs according to United States Pharmacopeia (USP):
  • Methotrexate
  • Methotrexate Injection
  • Methotrexate for Injection
生物化学的/生理学的作用
ジヒドロ葉酸還元酵素に結合し、その活性を阻害する葉酸拮抗薬。
葉酸アンタゴニスト。アミノプテリンは葉酸トランスポ-タ-によって細胞へ能動輸送されます。細胞で葉酸ポリグルタミン酸シンタ-ゼにより高分子量のポリグルタミン酸代謝物に変換され、これがジヒドロ葉酸レダクタ-ゼと結合し、その活性を阻害します。アミノプテリン-ポリグルタミン酸は、細胞内でγ-グルタミルヒドロラ-ゼにより分解されます。
関連事項
メトトレキサ-トよりも強力で毒性が高いです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1414025-75MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Methotrexate for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 2858-2858 (2020)