製品名
Methotrexate,
詳細
Merck USA index - 14, 5985
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI Key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Takasuga, A., et al. 1992. J. Biochem.112, 652.
Hirata, S., et al. 1989. Arthritis Rheum. 32, 1065.
Jolivet, J., et al. 1983. New Engl. J. Med. 309, 1094.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
454126-100MG:
454126-MG:
試験成績書(COA)