Merck
BP1234
レトロゾール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4,4'-(1H-1,2,4-トリアゾル-1-イルメチレン)ビスベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11N5
CAS番号:
分子量:
285.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
品質水準
APIファミリー
letrozole
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI Key
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP19A1(1588)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Letrozole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Letrozole Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    レトロゾールは、第3世代の非ステロイド系のアロマターゼインヒビターです。アロマターゼ酵素系の競合的インヒビターであるため、アンドロゲンからエストロゲンへの変換を阻害します。レトロゾールは、この酵素のシトクロムP450サブユニットのヘムに競合的に結合することによってアロマターゼ酵素を阻害し、すべての組織においてエストロゲンの生合成を低下させます。
    レトロゾールは、非ステロイド系のアロマターゼインヒビターです。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Repr. 2 - STOT RE 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    毒物及び劇物取締法
    劇物
    Jan Code
    BP1234:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)