製品名
パルボシクリブ, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C1=C(N2C3CCCC3)N=C(NC4=CC=C(N5CCNCC5)C=N4)N=C1)=C(C(C)=O)C2=O
InChI
1S/C24H29N7O2/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
InChI Key
AHJRHEGDXFFMBM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管および安定性
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone marrow,male reproductive organs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0383-VAR:
PZ0383-BULK:
PZ0383-5MG:
PZ0383-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Interrogation of protein pathways is a foundational part of drug discovery research and drug development. Explore more about protein pathway analysis, including chemical library screening, investigating protein and enzyme activity, and modulating protein pathways by using small molecules.