Merck
SML0569
Sigma-Aldrich
RO-3306
≥98% (HPLC), powder, CDK1 inhibitor
別名:
(5Z)-5-キノリン-6-イルメチレン-2-[(チオフェン-2-イルメチル)-アミノ]-チアゾール-4-オン, 5-(6-キノリニルメチレン)-2-[(2-チエニルメチル)アミノ]-4(5H)-チアゾロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13N3OS2
CAS番号:
分子量:
351.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
RO-3306, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white to brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
InChI Key
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
アプリケーション
RO-3306は以下の用途に使用されています:
  • 有糸分裂停止におけるCA4-介在性細胞毒性の重要性の研究
  • プロテオミクスに関する研究を行うための細胞周期同調
  • 早期の有糸分裂開始を防止するCDK1阻害薬
生物化学的/生理学的作用
CDK1(サイクリン依存性キナーゼ1)は、 細胞分裂における「マスタースイッチ」であると考えられ、細胞の有糸分裂状態を維持します。
RO-3306はCDK1の選択的ATP-拮抗阻害薬です。
RO-3306はCDK1の選択的ATP-拮抗阻害薬です。RO-3306は、CDK1サイクリンB1活性を、Ki 35 nMで、すなわちCDK2/サイクリンEと比較して10倍、CDK4/サイクリンDと比較して50倍超の選択性で阻害します。RO-3306はG2/Mで細胞周期停止を引き起こすために使用されています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のCDKのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0569-5MG:
SML0569-VAR:
SML0569-25MG:
SML0569-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Visualization of human karyopherin beta-1/importin beta-1 interactions with protein partners in mitotic cells by co-immunoprecipitation and proximity ligation assays.
Francesco L, et al.
Scientific Reports, 8(1), 1850-1850 (2018)
Tamara B Garcia et al.
Leukemia research, 64, 30-33 (2017-11-28)
Inhibition of WEE1 is emerging as a promising chemosensitization strategy in many cancers including acute leukemia. Our lab and others have demonstrated that a small-molecule inhibitor of WEE1, AZD1775, sensitizes acute leukemia cells to cytarabine; however, a mechanism of combinatorial
Selective small-molecule inhibitor reveals critical mitotic functions of human CDK1.
Vassilev L T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(28), 10660-10665 (2006)
Structurally simplified biphenyl combretastatin A4 derivatives retain in vitro anti-cancer activity dependent on mitotic arrest.
Tarade D, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0171806-e0171806 (2017)
BRCA2 suppresses replication stress-induced mitotic and G1 abnormalities through homologous recombination.
Feng W and Jasin M
Nature Communications, 8(1), 525-525 (2017)
資料
CDKs
CDKs