SML2892
LY2584702 tosylate
≥98% (HPLC)
別名:
4-[4-[4-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]-1-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-methylbenzenesulfonate (1:1), LY 2584702 tosylate, LY 2779964, LY-2584702 tosylate, LY-2779964, LY2779964, LYS6K2 tosylate
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H19F4N7.C7H8O3S/c1-31-10-17(13-2-3-16(22)15(8-13)21(23,24)25)29-19(31)12-4-6-32(7-5-12)20-14-9-28-30-18(14)26-11-27-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-3,8-12H,4-7H2,1H3,(H,26,27,28,30);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
HDYUXDNMHBQKAU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2892-VAR:
SML2892-5MG:
SML2892-BULK:
SML2892-25MG:
試験成績書(COA)