Merck
G7548
Sigma-Aldrich
ペンタ-O-ガロイル-β-D-グルコース 水和物
≥96% (HPLC)
別名:
1,2,3,4,6-ペンタ-O-ガロイル-b-D-グルコピラノース, 1,2,3,4,6-ペンタキス(3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸)-b-D-グルコピラノース, PGG, グルコピラノース, ペンタガラート, b-D, ペンタ-1,2,3,4,6-O-ガロイル-b-D-グルコース, ペンタ-O-ガロイル-β-D-グルコース, 没食子酸, b-D-グルコピラノース含有ペンタエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H32O26 · xH2O
CAS番号:
分子量:
940.68 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +14 to +26°, c = 0.2 in acetone-d6
light brown
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](COC(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)=O)O2)OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)[C@@H]2OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5)=O)C6=CC(O)=C(O)C(O)=C6.O
InChI
1S/C41H32O26.H2O/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16;/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2;1H2/t27-,33-,34+,35-,41+;/m1./s1
InChI Key
JCJIMLXECAATFH-ZSJSDXHXSA-N
アプリケーション
ペンタ-O-ガロイル-β-D-グルコース水和物(PCG)は、腹部大動脈瘤(AAA)およびマトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)に関連する転移活性の阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PGGは主に、DU145細胞とLNCaP細胞で(カスパーゼに依存する)アポトーシスを誘導し、それによってより耐性の高いPC3細胞とTRAMP-C2細胞で自己貪食を誘発します。PGGは、mTORそのものよりもシグナル伝達の下流を標的にしているようです。ポリフェノールピラノースは、プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター1型(PAI-1)を阻害すると報告されています(J Biol Chem. 2010, 285 (11), 7892-902)。
ペンタ-O-ガロイル-β-D-グルコース水和物(PCG)は、植物が産生するポリフェノール類ガロタンニン化合物です。PCGにはマトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)関連転移活性阻害能があります。したがって、PCGは扁平上皮癌の転移活性を抑制するために使用できます。さらに、PCGは小さい腹部大動脈瘤を安定化させるための有望な薬剤です。
特徴および利点
本化合物は、アポトーシス研究用の注目製品です。他のアポトーシス注目製品についてはこちらをクリックしてください。他の研究領域用の生理活性低分子に関する詳細についてはsigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G7548-VAR:
G7548-BULK:
G7548-5MG:
G7548-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rehana Perveen et al.
PloS one, 6(11), e26238-e26238 (2011-11-11)
We have shown that 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-α-D-glucopyranose (α-PGG), an orally effective hypoglycemic small molecule, binds to insulin receptors and activates insulin-mediated glucose transport. Insulin has been shown to bind to its receptors on platelets and inhibit platelet activation. In this study we
Travis S Johnson et al.
GigaScience, 8(5) (2019-04-28)
Long thought "relics" of evolution, not until recently have pseudogenes been of medical interest regarding regulation in cancer. Often, these regulatory roles are a direct by-product of their close sequence homology to protein-coding genes. Novel pseudogene-gene (PGG) functional associations can
Sohee Bae et al.
Antiviral research, 144, 266-272 (2017-07-03)
The aim of this study was to establish the effect of a 70% ethanol extract of Elaeocarpus sylvestris (ESE) on varicella-zoster virus (VZV) replication and identify the specific bioactive component(s) underlying its activity. ESE induced a significant reduction in replication
Sourav S Patnaik et al.
Bioengineering (Basel, Switzerland), 6(3) (2019-07-07)
The objective of this study was to quantify pentagalloyl glucose (PGG) mediated biomechanical restoration of degenerated extracellular matrix (ECM). Planar biaxial tensile testing was performed for native (N), enzyme-treated (collagenase and elastase) (E), and PGG (P) treated porcine abdominal aorta
Inhibition of early AAA formation by aortic intraluminal pentagalloyl glucose (PGG) infusion in a novel porcine AAA model
Kloster BO, et al.
Annals of medicine and surgery, 7, 65-70 (2016)