Merck
P0023
Sigma-Aldrich
プニカラギン
≥98% (HPLC), from pomegranate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H28O30
CAS番号:
分子量:
1084.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
pomegranate
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
faintly yellow to dark yellow
溶解性
methanol: 5 mg/mL, clear
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1O[C@@H]2COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3-c4c(O)c(O)c5OC(=O)c6c(c(O)c(O)c7OC(=O)c4c5-c67)-c8c(O)c(O)c(O)cc8C(=O)O[C@H]2[C@@H]9OC(=O)c%10cc(O)c(O)c(O)c%10-c%11c(O)c(O)c(O)cc%11C(=O)O[C@@H]19
InChI
1S/C48H28O30/c49-10-1-6-17(31(59)27(10)55)19-23-21-22-24(47(70)76-38(21)35(63)33(19)61)20(34(62)36(64)39(22)75-46(23)69)18-9(4-13(52)28(56)32(18)60)43(66)74-37-14(5-72-42(6)65)73-48(71)41-40(37)77-44(67)7-2-11(50)25(53)29(57)15(7)16-8(45(68)78-41)3-12(51)26(54)30(16)58/h1-4,14,37,40-41,48-64,71H,5H2/t14-,37-,40+,41-,48?/m1/s1
InChI Key
ZJVUMAFASBFUBG-UYMKNUMKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プニカラギンは、ザクロに含まれる主要なエラグタンニン(ET)または加水分解性タンニンの1つです。プニカラギンの化学構造は、グルコース分子を介して結合したガラギン酸およびエラグ酸から成ります。ザクロに含まれる2つの(αおよびβ)異性体があります。
アプリケーション
プニカラギンは、2つのC. albicans株に対する抗真菌作用を確認するための阻害アッセイに使用されています。マクロファージおよび単球におけるピロトーシスを証明するためのポリフェノール化合物としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ザクロから単離された強力な免疫抑制剤。
プニカラギンは抗酸化作用を示します。ヒトは、プニカラギンのようなエラグタンニンを直接吸収できません。 まずエラグ酸に変換し、さらにヒト結腸細菌叢により生物が利用可能なウロリチンAに変換します。活性化B細胞の核内因子カッパ軽鎖エンハンサー(NF-κB)シグナル伝達経路に対する阻害作用を誘発し、次に癌、神経炎症、酸化ストレス、および記憶障害から保護します。S. aureusに対する抗細菌および抗バイオフィルム活性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P0023-BULK:
P0023-VAR:
P0023-10MG:
P0023-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
アロイン from Aloe barbadensis Miller leaves, ≥97%
Sigma-Aldrich
B6906
アロイン
Oenothein B analytical standard
Supelco
03805
Oenothein B
NAMI-A ≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Sigma-Aldrich
SML2090
NAMI-A
Gaihua Qin et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 91(6), 1108-1128 (2017-06-28)
Pomegranate (Punica granatum L.) is a perennial fruit crop grown since ancient times that has been planted worldwide and is known for its functional metabolites, particularly punicalagins. We have sequenced and assembled the pomegranate genome with 328 Mb anchored into nine pseudo-chromosomes and annotated 29 229
Ira Glazer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(19), 4841-4848 (2012-04-27)
Aqueous extracts of pomegranate peels were assayed in vitro for their antifungal activity against six rot fungi that cause fruit and vegetable decay during storage. The growth rates of Alternaria alternata , Stemphylium botryosum , and Fusarium spp. were significantly
Eliana Harue Endo et al.
Research in microbiology, 161(7), 534-540 (2010-06-15)
Activity-guided repeated fractionation of crude hydro alcoholic extract prepared from the fruit peel of Punica granatum on a silica-gel column yielded a compound that exhibited strong antifungal activity against Candida spp. Based on spectral analyses, the compound was identified as
Wenjuan Qu et al.
Journal of food science, 77(7), C765-C772 (2012-07-05)
Pomegranate marc, a byproduct of commercial juice production, has shown promise as a starting material for the recovery of health promoting phenolic compounds. The stability of aqueous extracts prepared from pomegranate marc was evaluated in preparation to directly using these
Sylvie Hollebeeck et al.
Food & function, 3(8), 875-885 (2012-06-27)
This study aimed at evaluating the anti-inflammatory properties of a pomegranate fruit husk (PomH) polyphenolic extract, rich in punicalagin, using Caco-2 cells, an in vitro model of human intestinal epithelium. Differentiated cells in bicameral inserts were pretreated or not with