SML2090
NAMI-A
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
別名:
1H-Imidazole (OC-6-11)-tetrachloro(1H-imidazole-κN3)[1,1′-(sulfinyl-κS)bis[methane]]ruthenate(1-) (1:1), ImH[trans-RuCl4(DMSO)Im], Imidazolium trans-imidazoledimethyl sulfoxide-tetrachlororuthenate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
faint red to dark brown
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CS(C)=O.Cl[Ru](Cl)(Cl)Cl.N1=CNC=C1.C2=[NH+]C=CN2
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2090-10MG:
SML2090-VAR:
SML2090-BULK:
SML2090-50MG:
試験成績書(COA)