Merck
G6657
Sigma-Aldrich
(−)-ガロカテキン
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,3R)-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O7
CAS番号:
分子量:
306.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
溶解性
H2O: 5 mg/mL (heat 2-10 min at 105C)
alcohol: soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15+/m1/s1
InChI Key
XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(−)-ガロカテキンは、ポリフェノール化合物であり、緑茶(Camellia sinensis)に存在する主なカテキンの1つです。
アプリケーション
(−)-ガロカテキンは、標準物質として以下の用途に使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いたパイナップル(Ananas comosus)中に存在するフェノール系化合物の特定に
  • 高速液体クロマトグラフィー/フォトダイオードアレイ検出(RP-HPLC/PDAD)分析により、Camellia sinensis(チャ)の緑茶、白茶、花のサンプルからカテキンプロファイルを評価するため
  • 高速液体クロマトグラフィー-四重極飛行時間(タイムオブフライト)型タンデム質量分析(HPLC-qTOF-MS/MS)を用いた、フラバン-3-オールプロファイリング用ムスカジンブドウハイブリッド品種の標準物質として
生物化学的/生理学的作用
(−)-ガロカテキン(GC)は、フリーラジカルを除去することで、抗酸化性を示します。破骨細胞発生も阻害します。GCは、Escherichia coli(大腸菌)における紫外線(UV)誘発性突然変異に対し抗突然変異活性を示します。また、頬側上皮細胞上でのPorphyromonas gingivalisの増殖と付着に対する阻害作用も示します。
その他情報
緑茶に含まれるポリフェノ-ル性物質です。(−)-Epigallocatechinのエピマ-です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G6657-VAR:
G6657-BULK:
G6657-5MG:
G6657-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Q Guo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1427(1), 13-23 (1999-03-20)
The purpose of this study is to examine the relationship between the free radical scavenging activities and the chemical structures of tea catechins ((-)-epigallocatechin gallate (EGCG), (-)-epigallocatechin (EGC) and (-)-epicatechin (EC)) and their corresponding epimers ((-)-gallocatechin gallate (GCG), (-)-gallocatechin (GC)
Simultaneous analysis of individual catechins and caffeine in green tea
Goto T, et al.,
Journal of Chromatography A, 295-299 (1996)
Chun Hay Ko et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(16), 7293-7297 (2009-08-06)
In this study, three tea catechins, epigallocatechin (EGC), gallocatechin (GC), and gallocatechin gallate (GCG), were investigated for their effects on bone metabolism. The effects of the tea catechins on bone formation were evaluated using cultured rat osteoblast-like osteosarcoma cell line
S Sakanaka et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 60(5), 745-749 (1996-05-01)
Effects of polyphenolic compounds isolated from green tea (Camellia sinensis) on the growth and adherence of Porphyromonas gingivalis onto human buccal epithelial cells were investigated. Green tea polyphenols, especially (-)-epigallocatechin gallate (EGCg) which is a dominant component of tea polyphenols
Ruijie Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1635, 461740-461740 (2020-12-04)
In this study, a novel at-line nanofractionation screening platform was successfully developed for the rapid screening and identification of α-glucosidase inhibitors from natural products. A time-course bioassay based on high density well-plates was performed in parallel with high resolution mass
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.