安全性情報
CS1070
Sigma-Aldrich
トランスグルタミナーゼ測定キット
sufficient for assays in two 96-well plates
別名:
TGase 測定キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.28
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Transglutaminase Assay Kitは、生物学的サンプルにおけるトランスグルタミナ-ゼ活性の測定用です。本キットはトランスグルタミナ-ゼインヒビタ-, アクチベ-タ-のスクリ-ニングにも使用できます。
アプリケーション
本アッセイは、プレ-ト表面に共有結合させたカダベリンのフリ-のアミノ基とアッセイバッファ-中に存在するビオチン-TVQQEL-OH基質のγ-カルボキサミド基の間のトランスグルタミナ-ゼによる共有結合形成の触媒作用に基づいています。この反応により、ビオチンはプレ-ト表面に固定化されます。固定化されたビオチンの量は、サンプル中の活性のあるトランスグルタミナ-ゼの量に比例します。固定化されたビオチンの量をストレプトアビジン-ペルオキシダ-ゼおよびTMB基質を用いて測定します
生物化学的/生理学的作用
トランスグルタミナ-ゼ (TGases) は広く分布しており、イソペプチド結合の形成によりタンパク質の翻訳後修飾を触媒するカルシウム依存性酵素群です。この反応は、γ-グルタミル-ε-リジン結合の形成を介したタンパク質架橋、または選択されたペプチド結合のグルタミン残基における一級アミンの取り込みにより起こります。架橋産物は分子量が大きい場合が多く、機械的負荷・タンパク質分解に対すし高い耐性ががあります。また皮膚・毛髪・血液凝固・創傷治癒などその特性が重要な組織や過程において、その蓄積が認められています。酵素活性の抑制は多くのヒト疾患に寄与します。
その他情報
検出限界は、トランスグルタミナーゼの0.003 mU/assayまたは0.03mU/ml です。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • T5398Transglutaminase from guinea pig liver, lyophilized powder, ≥1.5 units/mg protein 2 eaSDS
  • T04403,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA, peroxidase substrateSDS
  • S5512Streptavidin−Peroxidase from Streptomyces avidinii, lyophilized powder 100 μgSDS
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mechanism of action of guinea pig liver transglutaminase. VII. Chemical and stereochemical aspects of substrate binding and catalysis.
S I Chung et al.
The Journal of biological chemistry, 245(23), 6424-6435 (1970-12-10)
G Korner et al.
The Biochemical journal, 262(2), 633-641 (1989-09-01)
Bovine aortic endothelial cells contain Ca2+-dependent tissue-type transglutaminase. Its activity in these cells was high, with apparent Km and Vmax. values with respect to putrescine of 0.203 mM and 18.5 nmol/min per mg of protein, and its activity was inhibited
Transglutaminases and their substrates.
Francesco Facchiano et al.
Progress in experimental tumor research, 38, 37-57 (2005-03-05)
Seong-Gon Kim et al.
Oncology reports, 25(6), 1597-1602 (2011-03-23)
Resistance to chemotherapy is very important in the prognosis of tumors. Transglutaminase-2 (TG-2) mediated chemotherapy resistance has been widely reported. The objective of this study was to demonstrate the effect of 4-hexylresorcinol (4-HR) on TG-2 activity in nasopharyngeal squamous cell
Binh V Le et al.
The Journal of biological chemistry, 288(7), 4844-4853 (2013-01-05)
Male Anopheles mosquitoes coagulate their seminal fluids via cross-linking of a substrate, called Plugin, by the seminal transglutaminase AgTG3. Formation of the "mating plug" by cross-linking Plugin is necessary for efficient sperm storage by females. AgTG3 has a similar degree