Merck
T5398
Sigma-Aldrich
トランスグルタミナーゼ from guinea pig liver
lyophilized powder, ≥1.5 units/mg protein
別名:
プロテイン-グルタミン-γ-グルタミルトランスフェラーゼ, プロテイン-グルタミン:アミン γ-グルタミルトランスフェラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥1.5 units/mg protein
分子量
76.6 kDa
組成
Protein, ≥80% modified Warburg-Christian
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sigmaによる本製品は、組織トランスグルタミナーゼ(tTG)がグルテンペプチドを選択的に脱アミド化し、これによりT細胞の刺激活性が強く促進されることを示すために使用されています。また、A-グリアジンペプチドに対する免疫応答を評価するためにも使用されています。さらに、セリアック病において腸管由来のT細胞によって認識されるグリアジンペプチドを、tTGが選択的に修飾することを示すために使用されています。
トランスグルタミナーゼは、ハンチントン′病及びアルツハイマー′病などの疾患におけるトランスグルタミナーゼの役割を完全に特徴づけるための、定量化が可能なアッセイを改善するための試験において使用されています。トランスグルタミナーゼは、トランスグルタミナーゼの活性に対する非放射性のドットブロットアッセイを開発するための試験においても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
モルモットの肝臓由来のトランスグルタミナーゼは、691のアミノ酸残基の一本のポリペプチド鎖から構成されます。潜在的な6つのグリコシル化部位(Asn-X-Ser又はAsn-X-Thr)を有していますが、グリコシル化されていません。分子量は約76.6 kDaです。カルシウム依存性であり、いくつかのカルシウム結合部位を有しています。本酵素は、カルシウムの存在下でヨードアセトアミド及びN-エチルマレイミドによって阻害されます。本酵素は、タンパク質のγ-グルタミン部位への低分子量アミンの取り込みを触媒します。低分子量アミンの非存在下では、タンパク質の架橋を触媒し、γ-グルタミル-ε-リジンの側鎖ペプチドが生成します。肝臓トランスグルタミナーゼは非酵素原の酵素です。
単位の定義
1ユニットが、pH 6.0、37℃において、Nα-Z-Gln-Gly及びヒドロキシルアミンから毎分1.0 モルのヒドロキサマートの生成を触媒します。(L-グルタミン酸 γ-モノヒドロキサマートが基準です。)
物理的形状
凍結乾燥品(Tris, ジチオエリスリト-ル含有)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5398-1UN-PW:
T5398-2UN:
T5398-2UN-PW:
T5398-BULK:
T5398-.5UN:
T5398-10UN-PW:
T5398-PH:
T5398PROC:
T5398-VAR:
T5398-BULK-N:
T5398-1UN:
T5398-10UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M P M Adriaanse et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 37(4), 482-490 (2013-01-08)
Enterocyte damage is the hallmark of coeliac disease (CD) resulting in malabsorption. Little is known about the recovery of enterocyte damage and its clinical consequences. Serum intestinal fatty acid binding protein (I-FABP) is a sensitive marker to study enterocyte damage.
R P Anderson et al.
Nature medicine, 6(3), 337-342 (2000-03-04)
Celiac disease (CD) is an increasingly diagnosed enteropathy (prevalence, 1:200-1:300) that is induced by dietary exposure to wheat gliadins (as well as related proteins in rye and barley) and is strongly associated with HLA-DQ2 (alpha1*0501, beta1*0201), which is present in
Jessica C Kiefte-de Jong et al.
Gastroenterology, 144(4), 726-735 (2013-01-15)
Celiac disease in pregnant women has been associated with poor growth of the fetus, but little is known about how the level of celiac disease affects fetal growth or birth outcomes. We assessed the associations between levels of antibodies against
L Lorand et al.
Molecular and cellular biochemistry, 58(1-2), 9-35 (1984-01-01)
This paper is intended as a background to the topic of transglutaminases, while focusing on current ideas regarding the biological roles of these enzymes. Specifically, the following topics are discussed: geometry of forming gamma-glutamyl-epsilon-lysine cross-linked structures; energetic considerations; the gamma-glutamyl-epsilon-lysine
Mechanism of action of guinea pig liver transglutaminase. I. Purification and properties of the enzyme: identification of a functional cysteine essential for activity.
J E Folk et al.
The Journal of biological chemistry, 241(23), 5518-5525 (1966-12-10)