Merck
G4796
Sigma-Aldrich
ゲニピン
≥98% (HPLC), powder, insulin stimulator
別名:
(1S,2R,6S)-2-ヒドロキシ-9-(ヒドロキシメチル)-3-オキサビシクロ[4.3.0]ノナ-4,8-ジエン-5-カルボン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O5
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ゲニピン, ≥98% (HPLC), powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
DMSO: ≥25 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
InChI Key
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲニピンは天然の架橋材で、クチナシから抽出されます。脂質の過酸化および一酸化窒素の産生を防止します。ゲニピンは、Alzheimerのアミロイドβタンパク質の毒性から海馬ニューロンを保護します。抗炎症作用および抗血管新生作用を有しています。ゲニピンは薬物送達システムに関与しています。
アプリケーション
ゲニピンは以下の用途に使用されています:
  • 化学受容性アッセイ
  • 組換えヒト (rh)-歯原性エナメル芽細胞関連タンパク質 (ODAM)-含浸コラーゲンゲルの調製およびin vitro石灰化の分析
  • ゲニピンゲルの調製
生物化学的/生理学的作用
ゲニピンはUCP2(脱共役タンパク質2)依存的にインスリン分泌を刺激します。ゲニピンはタンパク質、コラーゲン、ゼラチン、キトサンの架橋剤です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック) のInsRのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G4796-125MG:
G4796-VAR:
G4796-25MG:
G4796-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Using dairy ingredients to produce edible films and biodegradable packaging materials
Tomasula PM
Dairy-Derived Ingredients: Food and Nutraceutical Uses, 589-624 (2009)
Genipin-crosslinked chitosan hydrogels as biomedical and pharmaceutical aids
Muzzarelli RAA
Carbohydrate Polymers, 77(1), 1-9 (2009)
Daniel J Macaya et al.
Biomaterials, 34(14), 3591-3602 (2013-02-19)
Astrocytes can play dual roles in the response to spinal cord injury (SCI) acting as both an inhibitory barrier and a trophic support for growth axons. Therefore, migration of these cells into the defect as opposed to forming a scar
Yuanting Xu et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 448-454 (2012-12-12)
Biological tissues must be chemically fixed before they can be implanted in humans, due to the immediate degradation and presence of antigenicity of naturally derived tissues. To provide a crosslinking reagent which is cytocompatible and may prepare biocompatible fixed tissues
Aji P Mathew et al.
Macromolecular bioscience, 13(3), 289-298 (2012-12-12)
Bio-based fibrous nanocomposites of cellulose nanofibres and non-crosslinked/crosslinked collagen were prepared by in situ pH-induced fibrillation of collagen phase and sterilized using gamma rays at 25 KGy. Collagen phase is crosslinked using genipin, a bio-based crosslinker that introduces flexible crosslinks.
資料
We offers many products related to InsR for your research needs.