分子量
antigen ~78 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed and paraffin embedded human placenta
immunoprecipitation (IP): 15-30 μg using human placenta extracts
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using U87 cell extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGM2(7052)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200073-200UL:
SAB4200073-BULK:
SAB4200073-25UL:
SAB4200073-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200073-200UL | 4061835686919 |
SAB4200073-25UL | 4061838034335 |