精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Polb(614688)
cat ... Polb(101099797)
dog ... Polb(494001)
frog ... Polb(448741)
human ... POLB(5423)
mouse ... Polb(18970)
rat ... Polb(29240)
rhesus monkey ... Polb(704801)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DNA polymerase beta in 10 µg of human and mouse testis tissue, Jurkat, and HeLa lysates.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1408:
試験成績書(COA)