05-623-Z
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Ascites Free
clone CTD4H8, from mouse
別名:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CTD4H8, monoclonal
交差性
mouse, yeast, rat, human
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 and 1:250 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II in HeLa and A431 cells, respectively.
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-623-Z:
試験成績書(COA)